Få mere at vide
9-Methylbenzo[g]chrysene, TRC
Artikelnummer. 30478726
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30478726 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30478726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28887510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-Methylbenzo[g]chrysene
CAS 13322-53-7
Molekylær formel C23H16
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H16/c1-15-10-11-16-12-13-21-19-8-3-2-6-17(19)18-7-4-5-9-20(18)23(21)22(16)14-15/h2-14H,1H3
SMIL Cc1cc2ccccc2c3c4ccccc4c5ccccc5c13
Molekylvægt (g/mol) 292.37