Få mere at vide
9-Methylazathioprine, Mikromol
Artikelnummer. 30457504
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457504 4 x 25 mg
30049104 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.0500254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Methylazathioprine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methylazathioprine
CAS 304441-06-3
Analyt- eller komponentnavne 9-Methylazathioprine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 N7 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, NSC 280598, 9-Methylazathioprine
InChI formel InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-6-7(15)11-3-12-9(6)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cn1cnc(c1Sc2ncnc3c2ncn3C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 9-methyl-6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurine
Molekylvægt (g/mol) 291.29
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 291.0538 g/mol