Få mere at vide
9-Methylazathioprine, Mikromol
Beskrivelse
9-Methylazathioprine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methylazathioprine |
| CAS | 304441-06-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Methylazathioprine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N7 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, NSC 280598, 9-Methylazathioprine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-6-7(15)11-3-12-9(6)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cn1cnc(c1Sc2ncnc3c2ncn3C)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |