Få mere at vide
9-Methylanthracene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891471
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891471 5 g
15881471 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891471 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8212490005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 779-02-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Tekniske data
Smeltepunkt 76°C to 79°C
Tæthed 1.06 g/cm3
Kogepunkt 196°C to 197°C/16 hPa
MDL nummer MFCD00001261
Mængde 5 g
Synonym 9-Methylanthracene, 9-Methylanthracene