Få mere at vide
9-methylanthracen, 99%
Artikelnummer. 11904461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904461 50 g Glasflaske 50g
10011160 5 g Glasflaske 5g
10205370 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126300500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 779-02-2
Molekylær formel C15H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD00001261
InChI nøgle CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
IUPAC navn 9-methylantracen
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-Methylanthracene
Smeltepunkt 76,0 °C til 79,0 °C
Farve Gul til Orange
Tæthed 1.0660g/mL
Kogepunkt 196,0 °C til 197,0 °C (12,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 05,II,586
Specifik vægtfylde 1.066
Formel vægt 192.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Methylanthracene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.