Få mere at vide
9-methylanthracen, 99%
Product Code. 11497657
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11497657 5 g 5g
11487657 1 g 1g
11407667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11497657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15699.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192,26 g/mol
9-Methylanthracen bruges som mellemprodukter til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Methylanthracen bruges som mellemprodukter til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,0003 mg/L ved 25 °C) og toluen. Lidt opløseligt i benzen.
Bemærkninger
Mekanisk udstødning påkrævet. Når den ikke er i brug, lukkes beholderen tæt og opbevares på et tørt, køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 779-02-2
Molekylær formel C15H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD00001261
InChI nøgle CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
IUPAC navn 9-methylantracen
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-Methylanthracene
Smeltepunkt 77 °C til 79 °C
Tæthed 1.066
Kogepunkt 196 °C til 197 °C (16 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1907463
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,0003 mg/L ved 25 °C) og toluen. Let opløselig i benzen.
Formel vægt 192.26
Procent renhed 99%