Få mere at vide
9-methylladenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275481 100 mg Glasflaske 100mg
10726252 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325871000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 700-00-5 | Molekylformel: C6H7N5 | Molekylvægt: 149,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-00-5
Molekylær formel C6H7N5
Molekylvægt (g/mol) 149.16
MDL nummer MFCD00047232
InChI nøgle WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
PubChem CID 69689
ChEBI CHEBI:40526
IUPAC navn 9-methylpurin-6-amin
SMIL CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methyladenine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300 °C til 302 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, dmso
Formel vægt 149.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Methyladenine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /