Få mere at vide
9-Methylacridin, TRC
Artikelnummer. 30132630
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132630 10 g
30009290 100 mg
30008524 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28505010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-64-3
Molekylær formel C14 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym 9-Methylacridine, Carbamazepine Imp. B (EP)
IUPAC navn 9-methylacridin
SMIL Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methylacridine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Formel vægt 193.0891