Få mere at vide
9-Methylacridin, Mikromol™
Beskrivelse
9-Methylacridin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methylacridine |
| CAS | 611-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Methylacridine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Carbamazepine Imp. B (EP), 9-Methylacridine, Carbamazepine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-methylacridin |
| Vis mere |