Få mere at vide
9-Methylacridin, 96%
Artikelnummer. 15456567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456567 250 mg 250mg
15446567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33718.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-64-3
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00143523
InChI nøgle FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
PubChem CID 11913
IUPAC navn 9-methylacridin
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methylacridine
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.24
Procent renhed 96%