Få mere at vide
9-Methyl Adenine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methyl-d3-adenine |
| CAS | 130859-46-0 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H4 N5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9-Methyl Adenine D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | 9-(trideuteriomethyl)purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.17 |
| Formel vægt | 152.089 |