Få mere at vide
9-Methyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 89374-79-8 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c1-15-12-5-3-2-4-10(12)11-8-9(14(16)17)6-7-13(11)15/h2-8H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | Cn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O |
| IUPAC navn | 9-methylcarbazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.243 |
| Formel vægt | 225.079 |