Få mere at vide
9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18010510
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18010510 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 99614-64-9
Analyt- eller komponentnavne 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP), Ondansetron Imp. D (EP), Ondansetron USP Related Compound D, Ondansetron USP RC D, 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, GR 44122X, Ph Eur Ondansetron Impurity D, USP Ondanestron Related Compound D, ondansetron olefin (GR 44122X), Ondansetron related, Ondansetron Related Compound D, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity D, Ondansetron Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
SMIL Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
IUPAC navn 9-methyl-3-methylidene-1,2-dihydrocarbazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 211.0997 g/mol