Få mere at vide
9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 99614-64-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP), Ondansetron Imp. D (EP), Ondansetron USP Related Compound D, Ondansetron USP RC D, 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, GR 44122X, Ph Eur Ondansetron Impurity D, USP Ondanestron Related Compound D, ondansetron olefin (GR 44122X), Ondansetron related, Ondansetron Related Compound D, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity D, Ondansetron Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3 |
| SMIL | Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-methyl-3-methylidene-1,2-dihydrocarbazol-4-one |
| Vis mere |