Få mere at vide
9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18022120
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18022120 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022120 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 27387-31-1
Analyt- eller komponentnavne 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP), Ondansetron Imp. C (EP), Ondansetron USP Related Compound C, Ondansetron USP RC C, 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, GR 36948X, USP Ondanestron Related Compound C, Ph Eur Ondansetron Impurity C, methyl carbazolone (GR 36948X), Ondansetron Related Compound C, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity C, Ondansetron Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3
SMIL Cn1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13
IUPAC navn 9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 199.0997 g/mol