Få mere at vide
9-Methoxymethylguanine, Mikromol™
Beskrivelse
9-Methoxymethylguanine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methoxymethyl Guanine |
| CAS | 1202645-50-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Methoxymethyl Guanine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-1,9-dihydro-9-(methoxymethyl)-6H-purin-6-one, 9-Methoxymethylguanine, Valganciclovir Hydrochloride Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O2/c1-14-3-12-2-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h2H,3H2,1H3,(H3,8,10,11,13) |
| SMIL | COCn1cnc2c(O)nc(N)nc12 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-(methoxymethyl)purin-6-ol |
| Vis mere |