Få mere at vide
9-Methoxymethylguanine, Mikromol™
Artikelnummer. 17993626
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993626 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3267.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Methoxymethylguanine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methoxymethyl Guanine
CAS 1202645-50-8
Analyt- eller komponentnavne 9-Methoxymethyl Guanine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-9-(methoxymethyl)-6H-purin-6-one, 9-Methoxymethylguanine, Valganciclovir Hydrochloride Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H9N5O2/c1-14-3-12-2-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h2H,3H2,1H3,(H3,8,10,11,13)
SMIL COCn1cnc2c(O)nc(N)nc12
IUPAC navn 2-amino-9-(methoxymethyl)purin-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 195.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 195.0756 g/mol