Få mere at vide
9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| CAS | 125656-83-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Omeprazole Imp. G (EP), Omeprazole USP Related Compound F and G Mixture, Omeprazole USP RC F and G Mixture, 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Omeprazole Related Compound G, Esomeprazole Sodium Impurity G, Omeprazole Impurity G, Esomeprazole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O2S/c1-8-7-18-13(9(2)14(8)20)15(22)19-12-6-10(21-3)4-5-11(12)17-16(18)19/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc2nc3N4C=C(C)C(=O)C(=C4C(=S)n3c2c1)C |
| IUPAC navn | 9-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Vis mere |