Få mere at vide
9-Mesityl-10-phenylacridinium Tetrafluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Mesityl-10-phenylacridinium Tetrafluoroborate |
| CAS | 1621019-96-2 |
| Molekylær formel | C28H24N . (BF4) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMIL | [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=CC=CC3C(=C4C=CC=CC42)C=5C(=CC(=CC5C)C)C |
| IUPAC navn | 9-mesityl-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.31 |
| Formel vægt | 461.19 |