missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate |
| CAS | 1442433-71-7 |
| Molekylær formel | C23H22BF4N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMIL | C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-] |
| IUPAC navn | 10-methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridin-10-ium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.23 |
| Formel vægt | 399.1781 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?