Få mere at vide
Sharpsafe™ 9 L Sharps-beholder med beskyttet adgang
Lukningsfarve:
Gul
Lilla
Orange
Beskrivelse
- Designet til brug i offentlige områder som A &E og ambulante patienter, Protected Access 9L tillader nem bortskaffelse af skarpe genstande, men giver ekstra sikkerhed for både brugeren og offentligheden.
- Protected Access-serien fraråder også brugen af beholderen til skarpe genstande til ikke-skarpt affald, hvilket undgår unødvendige omkostninger til bortskaffelse af affald.
- 9 L Sharps-beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
- Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust, højkvalitets polypropylen, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
- Egenskaber og fordele
- 9 L nominel kapacitet
- Beskyttet adgangsindsats for ekstra sikkerhed
- Beskyttet adgang lavet af 100% genbrugsmateriale
- Særligt velegnet til områder med høj volumen
- Designet til områder med åben adgang, såsom A &E-afdelinger
- Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt
- In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes
- Vandret udfyldningsområde
- Midlertidig og endelig lukning funktion
- Simpel 4 klik montering
- Overholder nedenstående standarder
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Certificeringer/compliance | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302 |
| Lukningsfarve | Gul |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Mængde | 20/Cs. |
| Inkluderer | Beskyttet adgangsindsats |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Sharps Container |