Få mere at vide
Sharpsafe™ 9 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17641675
Skift visning
Lukningsfarve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
17641675 Gul
17621675 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17641675 Leverandør Sharpsafe™ Leverandørnr. 51172430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.70 DKK
    44.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.48 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Gennem at kæmpe for forandring og banebrydende produktinnovation er vi stolte over at have introduceret verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • Vores 9 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • 9 L nominel kapacitet
    • Beskyttet adgangsindsats for ekstra sikkerhed
    • Beskyttet adgang lavet af 100% genbrugsmateriale
    • Særligt velegnet til områder med høj volumen.
    • Designet til områder med åben adgang, såsom A &E-afdelinger.
    • Halvgennemsigtigt låg– indhold synligt, når det er fyldt.
    • In-mold etiket– tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
    • Vandret udfyldningsområde
    • Midlertidig& Endelig lukning funktion
    • Simpel 4 klik montering
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifications
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukningsfarve Gul
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 385 x 585 x 530 mm
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Produkttype Sharps Container