Få mere at vide
Sharpsafe™ 9 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17621675
Lukningsfarve:
Gul
Orange
Artikelnummer. 17621675
Brand: Sharpsafe™ 51172410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Gennem at kæmpe for forandring og banebrydende produktinnovation er vi stolte over at have introduceret verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • Vores 9 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • 9 L nominel kapacitet
    • Beskyttet adgangsindsats for ekstra sikkerhed
    • Beskyttet adgang lavet af 100% genbrugsmateriale
    • Særligt velegnet til områder med høj volumen.
    • Designet til områder med åben adgang, såsom A &E-afdelinger.
    • Halvgennemsigtigt låg– indhold synligt, når det er fyldt.
    • In-mold etiket– tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
    • Vandret udfyldningsområde
    • Midlertidig& Endelig lukning funktion
    • Simpel 4 klik montering
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukningsfarve Orange
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 385 x 585 x 530 mm
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Produkttype Sharps Container