Få mere at vide
9-Hydroxyxanthen, 97+%
Artikelnummer. 10043350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043350 5 g Glasflaske 5g
10541311 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271520050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-46-0
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00005057
InChI nøgle JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC navn 9H-xanthen-9-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Hydroxyxanthene
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, 129
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver