Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 9-Hydroxyrisperidon, 98 %
Artikelnummer. 15335068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15335068 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15335068 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 456250010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144598-75-4 | C23H27FN4O3 | 426,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Smeltepunkt 171,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C23H27FN4O3
Mængde 1 g
Synonym paliperidone, 9-hydroxyrisperidone, invega, 9-oh-risperidone, invega sustenna, xeplion, palliperidone, 3-2-4-6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-1-piperidinyl ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one, chembl1621, 3-2-4-6-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one
InChI nøgle PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=O)N2CCCC(C2=N1)O)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 426.48
PubChem CID 115237
ChEBI CHEBI:83804
Formel vægt 426.48
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Hydroxyrisperidone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge