Få mere at vide
9-Hydroxynonanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-hydroxynonanal |
| CAS | 22054-15-5 |
| Molekylær formel | C9 H18 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h8,11H,1-7,9H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | 9-hydroxynonanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vægt | 158.131 |