Få mere at vide
9-hydroxyfluoren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxyfluorene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H |
| Formel vægt | 182.0732 |
| Procent renhed | >95% |