Få mere at vide
9-Hydroxyfluoren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10754621 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10754621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121230250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1689-64-1 | C13H10O | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Hydroxyfluorene
Navn note 97%
CAS 1689-64-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152,0 °C til 158,0 °C
Farve Fløde
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H10O
MDL nummer MFCD00001135
Mængde 25 g
Beilstein 06, 691
Synonym 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
InChI nøgle AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 182.22
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver