missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Hydroxyellipticine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17973405
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973405 10 mg
17973205 50 mg
17923515 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17973405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94968310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52238-35-4
Molekylær formel C17 H14 N2 O . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 298.767
Synonym 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-ol Hydrochloride;
IUPAC navn 5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-ol;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1c2ccncc2c(C)c3c4cc(O)ccc4[nH]c13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Hydroxyellipticine Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O.ClH/c1-9-14-8-18-6-5-12(14)10(2)17-16(9)13-7-11(20)3-4-15(13)19-17;/h3-8,19-20H,1-2H3;1H
Formel vægt 298.087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.