Få mere at vide
9-Hydroxyellipticine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxyellipticine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O.ClH/c1-9-14-8-18-6-5-12(14)10(2)17-16(9)13-7-11(20)3-4-15(13)19-17;/h3-8,19-20H,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 298.087 |