Få mere at vide
9-Hydroxydecanoic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxydecanoic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 2386329-68-4 |
| Molekylær formel | C17H26O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O3/c1-15(18)10-6-3-2-4-9-13-17(19)20-14-16-11-7-5-8-12-16/h5,7-8,11-12,15,18H,2-4,6,9-10,13-14H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)CCCCCCCC(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | benzyl 9-hydroxydecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.39 |
| Formel vægt | 278.19 |