Få mere at vide
9-hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (~90%), TRC
Artikelnummer. 30389497
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389497 100 mg
30394140 10 mg
30392449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH956198100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123458-49-1
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
IUPAC navn 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMIL OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Formel vægt 162.0429