Få mere at vide
9-Hydroxy Propantheline Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxypropantheline Bromide |
| CAS | 93446-02-7 |
| Molekylær formel | C23 H30 N O4 . Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-Hydroxypropantheline Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1(O)c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(9-hydroxyxanthene-9-carbonyl)oxyethyl-methyl-di(propan-2-yl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.39 |
| Formel vægt | 463.1358 |