Få mere at vide
9-Hydroxy Benzopyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxy Benzopyrene |
| CAS | 17573-21-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H12 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-9-ol, 9-Hydroxybenzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-16-8-6-14-10-15-5-4-12-2-1-3-13-7-9-17(18(14)11-16)20(15)19(12)13/h1-11,21H |
| SMIL | Oc1ccc2cc3ccc4cccc5ccc(c2c1)c3c45 |
| IUPAC navn | benzo[a]pyren-9-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.31 |
| Vis mere |