Få mere at vide
9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-8(4-6-14)11(16)13-5-2-3-9(15)10(13)12-7/h2-3,5,14-15H,4,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 220.0848 |