Få mere at vide
9-Heptadecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Heptadecanone |
| CAS | 540-08-9 |
| Molekylær formel | C17H34O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17(18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC |
| IUPAC navn | heptadecan-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.45 |
| Formel vægt | 254.261 |