missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Heptadecanone, TRC

Artikelnummer. 30407562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9985151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Heptadecanone
CAS 540-08-9
Molekylær formel C17H34O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17(18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC
IUPAC navn heptadecan-9-one
Molekylvægt (g/mol) 254.45
Formel vægt 254.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.