Få mere at vide
9-Formylphenantren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenanthrene-9-aldehyde |
| CAS | 4707-71-5 |
| Molekylær formel | C15 H10 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H |
| SMIL | O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | fenantren-9-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0732 |