Få mere at vide
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17981876
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981876 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0769.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid
CAS 2412496-00-3
Analyt- eller komponentnavne 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 F O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid, Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity F, GR 144313X, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, Clobetasol-17-propionate, CCI1822, Clobetasol-17-propionate isomer, 21-desoxybetamethasone-17-propionate, 16-ene, Ethylenic acid, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Clobetasol Propionate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-17-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,3)22(15,23)18(25)11-20(17,2)16(12)10-19(26)27/h6-7,9-10,12,15,17-18,25H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H,26,27)/b16-10+/t12-,15-,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C/C(=O)O
IUPAC navn (2E)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.189 g/mol