Få mere at vide
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid, Mikromol™
Beskrivelse
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid |
| CAS | 2412496-00-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H27 F O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-oic acid, Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity F, GR 144313X, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, Clobetasol-17-propionate, CCI1822, Clobetasol-17-propionate isomer, 21-desoxybetamethasone-17-propionate, 16-ene, Ethylenic acid, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Clobetasol Propionate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-17-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,3)22(15,23)18(25)11-20(17,2)16(12)10-19(26)27/h6-7,9-10,12,15,17-18,25H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H,26,27)/b16-10+/t12-,15-,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (2E)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]acetic acid |
| Vis mere |