Få mere at vide
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050100
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050100 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
CAS 75262-69-0
Analyt- eller komponentnavne 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 F O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (11β,16α,17β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Dexamethasone-17α-dehydroxy-17β-carboxylic acid, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H27FO4/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-20(12,3)21(14,22)16(24)10-19(15,2)17(11)18(25)26/h6-7,9,11,14-17,24H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,17-,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 362.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.1893 g/mol