Få mere at vide
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052112
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052112 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052112 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0445.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desoxymetasone 21-Acetate
CAS 1597-78-0
Analyt- eller komponentnavne Desoxymetasone 21-Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 F O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexamethasone Acetate EP Impurity G, (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, 21-Acetoxy-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylpregna-1,4-diene-11β,21-diol-3,20-dione-21-acetate
InChI formel InChI=1S/C24H31FO5/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-23(15,4)24(17,25)20(29)11-22(18,3)21(13)19(28)12-30-14(2)26/h7-8,10,13,17-18,20-21,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 418.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 418.2156 g/mol