Få mere at vide
9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17970516
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17970516 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17970516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0200.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 59860-99-0
Analyt- eller komponentnavne (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 F O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,15-16,18,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL CC1=C(C(=O)CO)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.1893 g/mol