Få mere at vide
9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, Mikromol™
Beskrivelse
9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 59860-99-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H27 F O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,15-16,18,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=C(C(=O)CO)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1 |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |