Få mere at vide
9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione (Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate), Mikromol™
Artikelnummer. 18010800
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18010800 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0198.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione (Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 161740-69-8
Analyt- eller komponentnavne 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 F O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triamcinolone Acetonide Imp. C (EP), Triamcinolone Acetonide USP Related Compound C, Triamcinolone Acetonide USP RC C, 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Imp. C (Pharmeuropa), Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate, Triamcinolone Acetonide Related Compound C, Triamcinolone Acetonide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(O)O
IUPAC navn 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Molekylvægt (g/mol) 450.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 450.2054 g/mol