Få mere at vide
9-Fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 18001870
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18001870 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0210.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
9-Fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dexamethasone Acid
CAS 37927-01-8
Analyt- eller komponentnavne (-)-Dexamethasone Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H27 F O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, (-)-Dexamethasone acid, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. G (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity G, Dexamethasone Phosphate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C21H27FO5/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-18(12,2)20(14,22)16(24)10-19(15,3)21(11,27)17(25)26/h6-7,9,11,14-16,24,27H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]fenantren-17-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 378.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 378,1843 g/mol