Få mere at vide
9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Mikromol™
Beskrivelse
9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 426-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H31 F O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dexamethasone Imp. C (EP), 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Dexamethasone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |