Få mere at vide
9-Fluoro-11b,17,21-trihydroxy-16b-methylpregn-4-en-3,20-dion 17-Propionat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate |
| CAS | 25122-39-8 |
| Molekylær formel | C25H35FO6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H35FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,27,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.54 |
| Formel vægt | 450.2418 |