Få mere at vide
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11435976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435976 25 g 25g
11415976 1 g 1g
11425976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22297.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88744-04-1
Molekylær formel C21H11F5O3
Molekylvægt (g/mol) 406.308
MDL nummer MFCD00013261
InChI nøgle CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, fmoc-opfp, 9h-fluoren-9-yl methyl perfluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl ester, carbonic acid,9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, acmc-20ecck, fmoc pentafluorophenyl ester, 9-fluorenylmethylpentafluorophenylcarbonate
PubChem CID 2733201
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethyl (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) carbonate
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Smeltepunkt 83°C to 86°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 406.31
Procent renhed 98%