Få mere at vide
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate |
| Smeltepunkt | 83°C to 86°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 406.31 |
| Procent renhed | 98% |