Få mere at vide
9-Fluorenylmethylchloroformat, 98%
Artikelnummer. 10523541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523541 5 g Glasflaske 5g
10245890 1 g Glasflaske 1g
10387540 25 g Glasflaske 25g
10410194 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10523541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170940050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28920-43-6
Molekylær formel C15H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 258.69
MDL nummer MFCD00001138
InChI nøgle IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl chloroformate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4190
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes i vand, acetone
Formel vægt 258.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.