Få mere at vide
9-Fluorenylmethylchloroformat, 98%
Artikelnummer. 10387540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387540 25 g Glasflaske 25g
10245890 1 g Glasflaske 1g
10523541 5 g Glasflaske 5g
10410194 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10387540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170940250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2417.95 DKK
    2175.65 DKK / 25g
    Spare 242.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28920-43-6
Molekylær formel C15H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 258.69
MDL nummer MFCD00001138
InChI nøgle IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl chloroformate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4190
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Formel vægt 258.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.