Få mere at vide
9-Fluorenylmethylchloroformat, 98+%
Artikelnummer. 11489173
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489173 25 g 25g
11314629 1 g 1g
11479173 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11683.14
 Begrænset vare
På lager
Opbevare koldt | CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,701 g/mol
Basefølsom aminobeskyttelsesgruppe til fastfase peptidsyntese9-Fluorenylmethylchlorformiat bruges i kapillærelektroforese. Det fungerer som et reagens i prækolonnederivatiseringen af aminer til HPLC og fluorescerende detektion. Yderligere bruges det til at derivatisere aminosyrer til HPLC-analyse. Ud over dette bruges det til at fremstille N-Fmoc-aminosyrer til fastfase-peptidsyntese og oligonukleotidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Basefølsom aminobeskyttelsesgruppe til fastfase peptidsyntese9-Fluorenylmethylchlorformiat bruges i kapillærelektroforese. Det fungerer som et reagens i prækolonnederivatiseringen af aminer til HPLC og fluorescerende detektion. Yderligere bruges det til at derivatisere aminosyrer til HPLC-analyse. Ud over dette bruges det til at fremstille N-Fmoc-aminosyrer til fastfase-peptidsyntese og oligonukleotidsyntese.
Opløselighed Opløselig i
dioxan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28920-43-6
Molekylær formel C15H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 258.701
MDL nummer MFCD00001138
InChI nøgle IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2279177
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dioxan.
Formel vægt 258.7
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonochloridic acid, 9H-fluoren-9-ylmethyl ester