Få mere at vide
9-Fluorenylmethylchloroformat, 98+%
Artikelnummer. 11314629
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314629 1 g 1g
11479173 5 g 5g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11683.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opbevare koldt | CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258,701 g/mol
Basefølsom aminobeskyttelsesgruppe til fastfase peptidsyntese9-Fluorenylmethylchlorformiat bruges i kapillærelektroforese. Det fungerer som et reagens i prækolonnederivatiseringen af aminer til HPLC og fluorescerende detektion. Yderligere bruges det til at derivatisere aminosyrer til HPLC-analyse. Ud over dette bruges det til at fremstille N-Fmoc-aminosyrer til fastfase-peptidsyntese og oligonukleotidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Basefølsom aminobeskyttelsesgruppe til fastfase peptidsyntese9-Fluorenylmethylchlorformiat bruges i kapillærelektroforese. Det fungerer som et reagens i prækolonnederivatiseringen af aminer til HPLC og fluorescerende detektion. Yderligere bruges det til at derivatisere aminosyrer til HPLC-analyse. Ud over dette bruges det til at fremstille N-Fmoc-aminosyrer til fastfase-peptidsyntese og oligonukleotidsyntese.
Opløselighed Opløselig i
dioxan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28920-43-6
Molekylær formel C15H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 258.701
MDL nummer MFCD00001138
InChI nøgle IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethylcarbonochloridat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2279177
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dioxane.
Formel vægt 258.7
Procent renhed 98%