Få mere at vide
9-fluorenylmethylchlorocarbonat, TRC
Artikelnummer. 17994365
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994365 10 g
17934055 5 g
17972905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF47245010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28920-43-6
Molekylær formel C15 H11 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 258.7
Synonym 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester Carbonochloridic Acid, Fluorene-9-methanol, Chloroformate (8CI), (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate, 9-Fluorenylmethyl Chloroformate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Carbonochloridate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Chloroformate, AminoTag, FMOC Chloride, Fluorenylmethyl Chloroformate, FmocCl
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonochloridat
SMIL ClC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Formel vægt 258.0448